Learn More
2-hexanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10386830 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2.50L
500mL
Code produit. 10386830
Marque: Thermo Scientific Acros 146881000
Demander un format en vrac ou personnalisé
2-hexanone, 98 %, C6H12O, numéro CAS-591-78-6, 2-hexanone, 2-oxohexane, méthylbutylcétone, hexanone, hexanone-2, cétone, méthyle butyl, méthylbutyl cétone, méthyl n-butyl cétone, n-butyl méthyl cétone, propylacétone, 500 ml, 01, 689, 127°C, 100,0, 97,5, incolore à jaune, 0,8100 g/ml, 209-731-1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-78-6
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Numéro MDL MFCD00009482
Clé InChI QQZOPKMRPOGIEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hexanone, hexanone, 2-oxohexane, propylacetone, n-butyl methyl ketone, butyl methyl ketone, methyl butyl ketone, methyl n-butyl ketone, hexanone-2, ketone, butyl methyl
CID PubChem 11583
Nom IUPAC hexan-2-one
SMILES CCCCC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hexanone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 127°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3COCH3
Indice de réfraction 1.3995 to 1.4015
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 689
Merck Index 15, 6107
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: 20g/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hexanone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.