Learn More
Ester méthylique de l'acide 2-hexyl-3-oxo-5-[(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadécanoïque (mélange de diastéréoisomères), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hexyl-3-oxo-5-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-hexadecanoic Acid Methyl Ester(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 104801-67-4 |
| Formule moléculaire | C28H52O5 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Hexyl-3-Oxo-5-[(Tetrahydro-2H-Pyran-2-Yl)Oxy]-Hexadecanoic Acid Methyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H52O5/c1-4-6-8-10-11-12-13-14-15-19-24(33-27-21-17-18-22-32-27)23-26(29)25(28(30)31-3)20-16-9-7-5-2/h24-25,27H,4-23H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCC(CC(=O)C(CCCCCC)C(=O)OC)OC1CCCCO1 |
| Nom IUPAC | 2-hexyl-5-(oxan-2-yloxy)-3-oxohépatitecanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 468.71 |
| Poids de la formule | 468.3815 |