Learn More
2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde, 90%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hexyl-3-phenylacrylaldehyde |
| CAS | 101-86-0 |
| Formule moléculaire | C15H20O |
| Numéro MDL | MFCD00006989 |
| Quantité | 1 kg |
| SMILES | CCCCCC/C(C=O)=C/C1=CC=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.32 |
| Pourcentage de pureté | 90% |