Learn More
Bromhydrate de 2-hydrazino-2-imidazoline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494297 2.5 g 2.50g
11404307 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20386.88
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 55959-84-7 | C3H9BrN4 | 181.037 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55959-84-7
Formule moléculaire C3H9BrN4
Poids moléculaire (g/mol) 181.037
Numéro MDL MFCD00012694
Clé InChI HIJRJVVSABWXKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydrazino-2-imidazoline hydrobromide, 2-hydrazinyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-delta-2-imidazoline hydrobromide, 4,5-dihydroimidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-2-hydrazino-1h-imidazole hydrobromide, 2-hydrazino-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-ylhydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine hydrobromide, 4,5-dihydro-1h-imidazol-2-yl-hydrazine, acmc-1av1k
CID PubChem 3085099
Nom IUPAC 4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylhydrazine ; bromhydrate
SMILES C1CN=C(N1)NN.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydrazino-2-imidazoline hydrobromide
Point de fusion 181°C to 185°C
Quantité 2.5 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 181.04
Pourcentage de pureté 98%