Learn More
2-Hydrazino-4-méthylpyridine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydrazino-4-methylpyridine |
| CAS | 4931-00-4 |
| Formule moléculaire | C6 H9 N3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9N3/c1-5-2-3-8-6(4-5)9-7/h2-4H,7H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | Cc1ccnc(NN)c1 |
| Nom IUPAC | (4-méthylpyridin-2-yl)hydrazine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.156 |
| Poids de la formule | 123.08 |