Learn More
2-hydrazino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417808
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417808 1 g 1g
15427808 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417808 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61287.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 197305-97-8 | C5H5F3N4 | 178.118 g/mol
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine may be used as a derivatization reagent for the simultaneous determination of testosterone (T) and dihydrotestosterone (DHT) in murine tissue and serum. Synthesis of organohydrazide chelate complexes of rhenium and technetium. Preparation of 1-(4-methoxyphenyl)ethanone [(4-trifluoromethyl)pyrimidine-2-yl]hydrazone (NAS-75).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-hydrazino-4-(trifluorométhyl)pyrimidine peut être utilisé comme réactif de dérivatisation pour la détermination simultanée de la testostérone (T) et de la dihydrotestostérone (DHT) dans le tissu murin et le sérum. Synthèse de complexes de chélate d’organohydrazide du rhénium et du technétium. Préparation de 1-(4-méthoxyphényl)éthanone [(4-trifluorométhyl)pyrimidine-2-yl]hydrazone (NAS-75).
Solubilité
Soluble dans l‘acide aqueux.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 197305-97-8
Formule moléculaire C5H5F3N4
Poids moléculaire (g/mol) 178.118
Numéro MDL MFCD00115112
Clé InChI XQCAINVUBSAUBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydrazino-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-hydrazinyl-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylhydrazine, n-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrimidinone, 4-trifluoromethyl-, hydrazone, buttpark 27\08-68, ksc498g6p, 2-hydrazino-4-trifluoromethylpyrimidine
CID PubChem 1268079
Nom IUPAC [4-(trifluorométhyl)pyrimidine-2-yl]hydrazine
SMILES C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Point de fusion 99°C to 101°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous acid.
Poids de la formule 178.12
Pourcentage de pureté 97%