Learn More
2-Hydrazino Adénosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydrazino Adenosine |
| CAS | 15763-11-8 |
| Formule moléculaire | C10 H15 N7 O4 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | Adenosine, 2-hydrazinyl-, Adenosine, 2-hydrazino- (6CI,8CI,9CI), 2-Hydrazinyladenosine |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15N7O4/c11-7-4-8(15-10(14-7)16-12)17(2-13-4)9-6(20)5(19)3(1-18)21-9/h2-3,5-6,9,18-20H,1,12H2,(H3,11,14,15,16)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1 |
| SMILES | NNc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)c2n1 |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4S,5R)-2-(6-amino-2-hydrazinylpurine-9-yl)-5-(hydroxyméthyl)oxolane-3,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 297.27 |
| Poids de la formule | 297.1186 |