Learn More
2-Hydrazino-alpha-(4-hydroxy-3-méthoxybenzyl)propionitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydrazino-alpha-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)propionitrile |
| CAS | 40248-56-4 |
| Formule moléculaire | C11H15N3O2 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | alpha-Hydrazinyl-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanenitrile, (+/-)-alpha-Hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanenitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H15N3O2/c1-11(7-12,14-13)6-8-3-4-9(15)10(5-8)16-2/h3-5,14-15H,6,13H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(CC(C)(NN)C#N)ccc1O |
| Nom IUPAC | 2-hydrazinyl-3-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-2-méthylpropanenitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.26 |
| Poids de la formule | 221.1164 |