Learn More
2-Hydrazinoéthanesulfonamide (pureté ~90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydrazinoethanesulfonamide |
| CAS | 1039961-64-2 |
| Formule moléculaire | C2H9N3O2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2-Hydrazinyl-ethanesulfonamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H9N3O2S/c3-5-1-2-8(4,6)7/h5H,1-3H2,(H2,4,6,7) |
| SMILES | NS(CCNN)(=O)=O |
| Nom IUPAC | 2-hydrazinylésulfonamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.18 |
| Poids de la formule | 139.0415 |