Learn More
2-Hydrazinopyrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15421129 1 g 1g
15441129 250 mg 250mg
15431129 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15421129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64086.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 54608-52-5 | C4H6N4 | 110.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le triazolo[4,3-a]pyrazine 7-oxide, le 3-β-ribofuranosyl-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine, les mono-hydrazones de pyridine, la pyrazine et le phénylglyoxal ont été synthétisés à partir de la 2-hydrazinopyrazine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54608-52-5
Formule moléculaire C4H6N4
Poids moléculaire (g/mol) 110.12
Numéro MDL MFCD04114555
Clé InChI IVRLZJDPKUSDCF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydrazinylpyrazine, 2-hydrazinopyrazine, pyrazin-2-yl-hydrazine, 1-pyrazin-2-yl hydrazine, hydrazinopyrazine, 2-pyrazin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrazinone, hydrazone, hydrazino pyrazine, pyrazinyl hydrazine, 3-hydrazinopyrazine
CID PubChem 1487823
Nom IUPAC pyrazine-2-ylhydrazine
SMILES C1=CN=C(C=N1)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydrazinopyrazine
Point de fusion 109°C to 113°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Beilstein 606630
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 110.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide