Learn More
2-hydrazinopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10381374 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10381374 1 g Flacon en verre 1g
10750775 5 g Flacon en verre 5g
10391374 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10381374 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120870010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.70€
    31.65€ / 1g
    Économisez 5.05€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4930-98-7 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4930-98-7
Formule moléculaire C5H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006249
Clé InChI NWELCUKYUCBVKK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydrazinylpyridine, 2-hydrazinopyridine, 2-pyridylhydrazine, 2 1h-pyridinone, hydrazone, hydrazine, 2-pyridinyl, pyridine, 2-hydrazinyl, 2-pyridylhydrazone, pyridin-2-yl-hydrazine, pyridine, 2-hydrazino, pyridin-2-yl hydrazine
CID PubChem 78645
Nom IUPAC Pyridine-2-ylhydrazine
SMILES NNC1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydrazinopyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 44.5°C to 46.0°C
Couleur Beige à blanc
Point d’ébullition 185.0°C (140.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 22, I, 688
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydrazinopyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.