Learn More
2-Hydrazinoquinoléine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410260 250 mg 250mg
11420260 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410260 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50700.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15793-77-8 | C9H9N3 | 159.19 g/mol
2-Hydrazinoquinoline acts as as a derivatization agent for LC-MS-based metabolomic investigation of diabetic ketoacidosis. It is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-L’hydrazinoquinoline agit comme un agent de dérivatisation pour l’étude métabolomique basée sur la LC-MS de l’acidocétose diabétique. Il est utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Conserver à température ambiante. Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15793-77-8
Formule moléculaire C9H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 159.19
Numéro MDL MFCD00041860
Clé InChI QMVCLSHKMIGEFN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 85111
Nom IUPAC 2-hydrazinylquinoline
SMILES NNC1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydrazinoquinoline
Point de fusion 141°C to 143°C
Quantité 250 mg
Synonyme 2-hydrazinoquinoline, 2-hydrazinylquinoline, 2-quinolylhydrazine, 2 1h-quinolinone, hydrazone, quinoline, 2-hydrazino, 2-hydrazinequinoline, quinoline, 2-hydrazinyl, quinoline,2-hydrazinyl, .alpha.-quinolylhydrazine, alpha-quinolylhydrazine
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%