Learn More
Acide 2-hydrazinylbenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydrazinylbenzoic Acid |
| CAS | 5326-27-2 |
| Formule moléculaire | C7 H8 N2 O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | NNc1ccccc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-hydrazinobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.151 |
| Poids de la formule | 152.0586 |