Learn More
2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime |
| CAS | 441-38-3 |
| Formule moléculaire | C14H13NO2 |
| Numéro MDL | MFCD00004501 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | OC(C1=CC=CC=C1)/C(C2=CC=CC=C2)=N/O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 227.26 |
| Pourcentage de pureté | 97% |