Learn More
acide 2-hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphtylazo)-3-naphtoïque, MP Biomedicals™
Code produit 11473942 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11473942 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11473942 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215745105
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid
CAS 3737-95-9
Couleur Noir
Formule moléculaire C21H14N2O7S
Quantité 5 g
Synonyme calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nn
Clé InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 3-hydroxy-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaphtalène-1-ylidène)hydrazinyl]naphtalène-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 438.41
CID PubChem 5895210
Poids de la formule 438.41
Forme physique Poudre