Learn More
2-hydroxy-1,4-naphtoquinone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483844
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483844 10 g 10g
11493844 50 g 50g
11403854 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11483844 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11880.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone est utilisé dans la préparation de teintures capillaires et de la peau à des fins décoratives. Le 2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone affiche également des effets antimicrobiens et antioxydants. Il supprime de surcroît la formation de peroxyde d’hydrogène et d’anion radical superoxyde par réactions d’oxydation assistée de l’aldéhyde.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 2 g/l à 20°C
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 83-72-7
Formule moléculaire C10H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 174.155
Numéro MDL MFCD00001678
Clé InChI WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
CID PubChem 6755
Nom IUPAC 4-hydroxynaphtalène-1,2-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Point de fusion ∼193°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 1565260
Merck Index 14,5393
Informations sur la solubilité Soluble in water. 2g/L at 20°C
Poids de la formule 174.16
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-1,4-Naphthalenedione
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.