Learn More
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lawsone |
| CAS | 83-72-7 |
| Formule moléculaire | C10 H6 O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy- (9CI, ACI), 1,4-Naphthoquinone, 2-hydroxy- (6CI, 8CI), 2-Hydroxy-1,4-naphthalenedione (ACI), 1,4-Dihydro-1,4-dioxo-2-hydroxynaphthalene, 2-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene-1,4-dione, 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-Hydroxynaphthoquinone, C.I. 75480, C.I. Natural Orange 6, Flower of Paradise, Henna, Henna (dye), Lawsone, Mehendi, Mendi, NSC 27285, NSC 52500, NSC 8625, Pakarli, Q 0, Quino Power LSN, Quinoexter 2014, Quinoexter QE 2014 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H |
| SMILES | OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O |
| Nom IUPAC | 2-hydroxynaphtalène-1,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.15 |
| Poids de la formule | 174.0317 |