Learn More
2-Hydroxy-1-méthyl-6-phénylimidazo(4,5-b)pyridine-d3, TRC
Code produit 30405382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405382 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30405382 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH7917771MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-1-(trideuteromethyl)-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridin
CAS 1020719-48-5
Formule moléculaire C13 2H3 H8 N3 O
Quantité 1 mg
Synonyme 2H-Imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 1,3-dihydro-1-(methyl-d3)-6-phenyl-, 1,3-Dihydro-1-trideuteriomethyl-6-phenyl-2H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one, 2-Hydroxy-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine-D3 (N-methyl-D3), 1-(Methyl-d3)-6-phenyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-ol
Formule InChI InChI=1S/C13H11N3O/c1-16-11-7-10(9-5-3-2-4-6-9)8-14-12(11)15-13(16)17/h2-8H,1H3,(H,14,15,17)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])n1c(O)nc2ncc(cc12)c3ccccc3
Nom IUPAC 6-phényl-1-(trideutérométhyl)imidazo[4,5-b]pyridine-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 228.26
Poids de la formule 228.109