Learn More
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31432408
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31432408 100 g
31420782 25 g
31415413 500 g
31420221 5 g
31427540 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31432408 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD13646100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
CAS 708-06-5
Formule moléculaire C11H8O2
Numéro MDL MFCD00004005
Quantité 100 g
SMILES O=CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1O
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Pourcentage de pureté 98%