Learn More
2-hydroxy-1-naphtalaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446826 100 g 100g
11436826 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23951.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.183 g/mol
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde is used in Merrified-type synthesis to deterime free amino acid groups in polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-hydroxy-1-naphtalaldéhyde est utilisé dans la synthèse de type Merrified pour déterminer les groupes d’acides aminés libres dans les polymères.
Solubilité
Soluble dans l’eau (40 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 708-06-5
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.183
Numéro MDL MFCD00004005
Clé InChI NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
CID PubChem 12819
Nom IUPAC 2-hydroxynaphtalène-1-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Point de fusion 77°C to 80°C
Point d’ébullition 191°C to 193°C (27 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (40g/L at 20°C).
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde