Learn More
2-hydroxy-1-naphtalaldéhyde, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10421163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10421163 500 g 500g
10347090 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421163 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121605000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 708-06-5 | C11H8O2 | 172.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 708-06-5
Numéro MDL MFCD00004005
Clé InChI NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-1-naphthaldehyde, 1-formyl-2-naphthol, 2-hydroxy-1-naphthylaldehyde, 2-hydroxy-1-napthaldehyde, 2-hydroxynaphthaldehyde, 2-naphthol 1-carboxaldehyde, 2-hydroxy-1-naphthalaldehyde, 1-naphthalenecarboxaldehyde, 2-hydroxy, 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
CID PubChem 12819
Nom IUPAC 2-hydroxynaphtalène-1-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C=O)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Note relative au nom tech.
Point de fusion >77.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 192.0°C (27.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C11H8O2
Formule linéaire HOC10H6CHO
Quantité 500 g
Beilstein 08,143
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40mg/l
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté ≥93% (on dry substance)
Qualité Technique
Forme physique Poudre humide cristalline
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Sicherheitshinweis
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.