Learn More
Ester 1,1-diméthyléthylique de l'acide 2-hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 84766-91-6 |
| Formule moléculaire | C9H17NO3 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | tert-Butyl 2-Hydroxy-1-pyrrolidinecarboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-6-4-5-7(10)11/h7,11H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1O |
| Nom IUPAC | tert-butyl 2-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.24 |
| Poids de la formule | 187.1208 |