Learn More
2-Hydroxy-2-benzoylpropane, TRC
Code produit 30397158
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30397158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30397158 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9498185G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
CAS 7473-98-5
Formule moléculaire C10 H12 O2
Quantité 5 g
Synonyme 1-Propanone, 2-hydroxy-2-methyl-1-phenyl-, Propiophenone, 2-hydroxy-2-methyl- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propanone, 1-Hydroxy-1-methylethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-2-hydroxy-2-methyl-1-propanone, 1-Phenyl-2-methyl-2-hydroxypropanone, 1173HMPE, 2,2-Dimethyl-2-hydroxyacetophenone, 2-Benzoyl-2-hydroxypropane, 2-Benzoyl-2-propanol, 2-Hydroxy-2,2-dimethylacetophenone, 2-Hydroxy-2-benzoylpropane, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropan-1-one, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropane-1-one, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenylpropanone, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propiophenone, 2-Hydroxy-2-methyl-propylphenone, 2-Hydroxy-2-methylphenylpropanone, 2-Hydroxy-2-methylpropiophenone, 2-Hydroxy-methylphenylpropan-1-one, 2-Methyl-2-hydroxy-1-phenyl-1-propanone, 2-Methyl-3-phenyl-3-oxopropan-2-ol, API 1173, Additol HDMAP, AgiSyn 1810, Benacure 1173, Boxing 1173, Chemcure 73, Chivacure 173, Ciba 1173, D 1173, DAR 1173, DC 1173, Darocur 1137, Darocur 1173, Darocur 1173D, Darocur 173, Darocur DR 1173, Doublecure 1173, Doublecure 173, EM 1173, Esacure KL 200, FirstCure HMPP, Gencure 1173, Genocure DHMA, Genocure DMHA, H 0991, HMPP, Hydroxy dimethyl acetophenone, I 1173, IC 1173, IHT-PI 1173, IHT-PI 6022, IHT-PI PBZ, IRG 1173, Irgacure 1173, JRCure 1103, JRcure 1173, MV 5002, Methyl-1-phenylpropan-1-one, Micure HP 8, NSC 401744, Omnirad 1173, Omnirad 73, Photo 1173, Photocure 1173, Photoinitiator 1173, Photoinitiator 1173D, Runtecure 1103, Runtecure 1173, SR 1121, Sarcure 1121, UV 1173, UV 636, α,α-Dimethyl-α-hydroxyacetophenone, α-Hydroxy-α,α-dimethylacetophenone, α-Hydroxy-α-methylpropiophenone, α-Hydroxyisobutyrophenone
Formule InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,1-2H3
SMILES CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-méthyl-1-phénylpropan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 164.2
Poids de la formule 164.0837