Learn More
2-Hydroxy-2-methylpropanamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-2-methylpropanamide |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-4(2,7)3(5)6/h7H,1-2H3,(H2,5,6) |
| Poids de la formule | 103.0633 |