Learn More
2-Hydroxy-2-méthylpropanethioamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-2-methylpropanethioamide |
| CAS | 1051463-20-7 |
| Formule moléculaire | C4H9NOS |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NOS/c1-4(2,6)3(5)7/h6H,1-2H3,(H2,5,7) |
| SMILES | CC(C)(O)C(=S)N |
| Nom IUPAC | 2-hydroxy-2-méthylpropanethioamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 119.19 |
| Poids de la formule | 119.0405 |