Learn More
Acide 2-hydroxy-2-(trifluorométhyl)propionique, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338396
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338396 1 g 1g
11348396 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17399.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 374-35-6 | C4H5F3O3 | 158.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 374-35-6
Formule moléculaire C4H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.08
Numéro MDL MFCD00190646,MFCD03095400,MFCD07375449
Clé InChI CTGJACFEVDCYMC-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-trifluoromethyl-2-hydroxypropionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid, 2-hydroxy-2-trifluoromethyl propionic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-methyl, methyl3,3,3-trifluoro-dl-lactate, acmc-1ai3k, acmc-209gc9, 2s-2-hydroxy-2-methyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, alpha-trifluoromethyl lactic acid
CID PubChem 2775125
Nom IUPAC Acide 3,3,3-trifluoro-2-hydroxy-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(O)(C(O)=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
Point de fusion ∼85°C
Point d’ébullition 189°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1723691
Poids de la formule 158.08
Pourcentage de pureté 94%