Learn More
2-Hydroxy-3,5-dinitropyridine, 98+ %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-3,5-dinitropyridine |
| Point de fusion | 176°C to 179°C |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 196025 |
| Poids de la formule | 185.1 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |