Learn More
2-hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416937 1 g 1g
11426937 5 g 5g
11436937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11416937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14360.03
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 17028-61-4 | C8H7NO5 | 197.15 g/mol
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde is used for the syntheses of zinc-selective spiropyran-based fluorescent and photoregenerable receptor, (E)-2,4-dihydroxy-N?-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene)benzohydrazide dihydrate, ethyl 4-(8-methoxy-3?,3?-dimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2?-indoline]-1?-yl)butanoate and 1-(3-carbomethoxypropyl)-3-3-dimethyl-8-methoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyran-2,2-indoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-Hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde est utilisé pour les synthèses des récepteurs fluorescents et photoréorientables à base de spiropyrane sélectifs du zinc, le (E)-2,4-dihydroxy-N′-(dihydrate 2-hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzylidène)benzohydrazide, 4-(8-méthoxy-3′,3′-diméthyl-6-nitrospiro[chromène-2,2′-indoline]-1′-yl)butanoate d’éthyle et le 1-(3-carbométhoxypropyl)-3-3-diméthyl-8-méthoxy-6-nitrospiro[2H-1]-benzopyrane-2,2-indoline.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17028-61-4
Formule moléculaire C8H7NO5
Poids moléculaire (g/mol) 197.15
Numéro MDL MFCD00017033
Clé InChI HGKHVFKBOHFYSS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 307886
Nom IUPAC 2-Hydroxy-3-méthoxy-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=CC(C=O)=C1O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 138°C to 142°C
Quantité 1 g
Beilstein 613271
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-methoxy-5-nitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-m-anisaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro, 5-nitro-o-vanillin, acmc-1bt2m, 3-methoxy-5-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-5-nitro-3-methoxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-3-methoxy-5-nitro
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 98%