Learn More
Acide 2-hydroxy-3-méthoxybenzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391367 5 g 5g
11301377 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01658.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 877-22-5 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 877-22-5
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00002445
Clé InChI AUZQQIPZESHNMG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxysalicylic acid, o-vanillic acid, acide orthovanillique, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methoxy, m-anisic acid, 2-hydroxy, 3-hydroxy-m-anisic acid, unii-3j31y0e2im, 2-hydroxy-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxysalicyclic acid, 2-hydroxy-3-methoxy benzoic acid
CID PubChem 70140
ChEBI CHEBI:68496
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-3-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Point de fusion 151°C to 152°C
Quantité 5 g
Beilstein 2209642
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté ≥98%