Learn More
2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10492434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10492434 1 g Flacon en verre 1g
10152734 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10492434 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398540010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 824-42-0 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-42-0
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Numéro MDL MFCD00040798
Clé InChI IPPQNXSAJZOTJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylsalicylaldehyde, 2,3-cresotaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde, 3-methylsalicylic aldehyde, 3-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, hydroxy-3-methyl, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methyl, zlchem 747, pubchem14264, 2-formyl-6-methylphenol
CID PubChem 522777
ChEBI CHEBI:20110
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC=CC(=C1O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Orange à jaune
Densité 1.1340g/mL
Point d’ébullition 203°C to 205°C (730.0 mmHg)
Point d’éclair 87°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(OH)CHO
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.134
Poids de la formule 136.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.