Learn More
2-Hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde, TRC
Code produit 30405923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405923 100 mg -
30400702 50 mg 50mg
30392646 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405923 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH973068100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-42-0
Formule moléculaire C8H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Synonyme 2,3-Cresotaldehyde (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-tolualdehyde, 3-Methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Methylsalicylaldehyde, o-Homosalicylaldehyde
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
SMILES Cc1cccc(C=O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-methylbenzaldehyde
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-3-2-4-7(5-9)8(6)10/h2-5,10H,1H3
Poids de la formule 136.0524