Learn More
2-hydroxy-3-méthylbenzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11382816
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11382816 5 g 5g
11372816 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11382816 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L08980.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 30991-42-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30991-42-5
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00017052
Clé InChI UWNTVIWGDXKENJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxy-3-methylbenzhydrazide, 3-methylsalicylhydrazide, o-cresotic hydrazide, 6-???-2-methylphenol, o-cresotic acid hydrazide, acmc-20a31r, 3-methylsalicylic hydrazide, 2-hydroxy-3-methyl-benzohydrazide, 3-methyl-2-oxidanyl-benzohydrazide, #
CID PubChem 141603
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-methylbenzohydrazide
SMILES CC1=CC=CC(C(=O)NN)=C1O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Point de fusion 189°C to 193°C
Quantité 5 g
Beilstein 2639905
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%