Learn More
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, MedChemExpress
Description
2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid is a close structure analogue of GHB, which is a naturally occurring neurotransmitter and a psychoactive drug.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid |
| CAS | 4026-18-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H10O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (846.53 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)C(O)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 118.13 |
| Poids de la formule | 118.13 |
| Afficher plus |