Learn More
2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluorométhyle)pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15410529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15410529 5 g 5g
15408456 250 mg 250mg
15400529 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15410529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63694.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33252-64-1
Formule moléculaire C6H3F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.096
Numéro MDL MFCD00153193
Clé InChI JYXKHKBZLLIWEV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2775093
Nom IUPAC 3-nitro-5-(trifluoromethyl)-1H-pyridin-2-one
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Point de fusion 189°C to 190°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Synonyme 2-hydroxy-3-nitro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 3-nitro-5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-2-pyridinone, 2 1h-pyridinone,3-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-3-nitropyridin-2-ol, 3-nitro-5-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 3-nitro-5-trifluoromethyl, 3-nitro-5-trifluoromethyl hydropyridin-2-one, pubchem9284
Poids de la formule 208.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide