Learn More
2-Hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470058 5 g 5g
11460058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23658.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5274-70-4 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5274-70-4
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00041874
Clé InChI NUGOTBXFVWXVTE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-nitrosalicylaldehyde, salicylaldehyde, 3-nitro, benzaldehyde, 2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-2-hydroxybenzaldehyde, 3-nitrosalicaldehyde, pubchem7773, 2-hydroxy-nitrobenzaldehyde, acmc-209l1g, 3-nitrosalicylaidehyde, benzaldehyde, 2-hydroxynitro
CID PubChem 78934
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 109°C to 110°C
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 98%