Learn More
2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31443135
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31443135 100 g
31435507 1 g
31438776 25 g
31439344 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31443135 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD126461100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
CAS 828-01-3
Formule moléculaire C9H10O3
Numéro MDL MFCD00065928
Quantité 100 g
SMILES O=C(O)C(O)CC1=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Pourcentage de pureté 98%