Learn More
2'-Hydroxy-4,4',6'-triméthoxychalcône, TRC
Code produit 30398972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30398972 250 mg
30393878 500 mg
30395052 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30398972 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH214235250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3420-72-2
Formule moléculaire C18 H18 O5
Poids moléculaire (g/mol) 314.33
Synonyme Flavokawain A (cis/trans mixture), Flavokavain A (cis/trans mixture)
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-4,6-diméthoxy-phényl)-3-(4-méthoxyphényl)prop-2-en-1-un
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3
Poids de la formule 314.1154