Learn More
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10051740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10051740 5g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10051740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2';-Hydroxy-4';, 5';-dimethylacetophenone
CAS 36436-65-4
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69°C to 73°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H12O2
Formule linéaire HOC6H2(CH3)2COCH3
Numéro MDL MFCD00002306
Quantité 5 g
Beilstein 08, II, 122
Synonyme 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
Clé InChI YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl)ethanone
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
CID PubChem 118976
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder