Learn More
2’-Hydroxy-4’,5’-diméthylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420240 5 g 5g
11410240 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420240 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50685.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 36436-65-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone is used in the preparation of chalcone derivatives with antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 2′-hydroxy-4′,5′-diméthylacétophénone est utilisée dans la préparation de dérivés de chalcone dotés d’une activité antibactérienne.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36436-65-4
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.204
Numéro MDL MFCD00002306
Clé InChI YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 118976
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-4,5-diméthylphényl)éthanone
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Point de fusion 88°C to 90°C
Quantité 5 g
Synonyme 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 98%