Learn More
Acide 2-hydroxy-4,6-diméthoxybenzoïque, 97 %
Code produit 11364584
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11364584 1 g 1g
11374584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364584 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01388.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L’acide 2-hydroxy-4,6-diméthoxybenzoïque est un réactif utilisé dans la synthèse de la rac zéaralénone-d6. rac zéaralénone-d6, une mycotoxine œstrogène produite par les champignons Fusarium couramment présents dans les céréales. Il constitue l’un des groupes de composés connus sous le nom de lactones d’acide résorcylique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3187-19-7
Formule moléculaire C9H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 198.174
Numéro MDL MFCD00013977
Clé InChI LEIJLTBRQHFMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,6-dimethoxysalicylic acid, 4,6-dimethoxy-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy, acmc-1covk, 2-hydroxy-4,6-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-6-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy benzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-hydroxy-4,6-dimethoxy
CID PubChem 76656
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-4,6-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid
Point de fusion 160°C to 162°C
Quantité 1 g
Beilstein 2213838
Poids de la formule 198.17
Pourcentage de pureté 97%