Learn More
2-Hydroxy-4-benzyloxyacétophénone, TRC
Code produit 30407989
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407989 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407989 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8298605MG
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-benzyloxyacetophenone
CAS 29682-12-0
Formule moléculaire C15H14O3
Quantité 5 mg
Synonyme Ethanone, 1-[2-hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(benzyloxy)-2'-hydroxy- (6CI,8CI), 1-[2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Benzyloxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-[4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one, 2-Hydroxy-4-(benzyloxy)acetophenone, 2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)acetophenone, 2'-Hydroxy-4'-(benzyloxy)acetophenone, 4-Benzyloxy-2-hydroxy-1-acetophenone, 4-O-Benzylresacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxyacetophenone, 4'-(Benzyloxy)resacetophenone, NSC 211460, Resacetophenone 4-benzyl ether
Formule InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-11(16)14-8-7-13(9-15(14)17)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,17H,10H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1O
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-4-phénylméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 242.27
Poids de la formule 242.0943