Learn More
2-Hydroxy-4-(méthacryloyloxy)benzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490597 100 g 100g
11470597 5 g 5g
11480597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22445.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.10€
    1053.65€ / 100g
    Économisez 226.45€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2035-72-5 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone is used in ophthalmic devices, films, coatings, and fibers, cosmetic preparations and toners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-hydroxy-4(méthacryloyloxy)benzophénone est utilisé dans les appareils ophtalmiques, les films, les revêtements, les fibres, les préparations cosmétiques et les toners.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2035-72-5
Formule moléculaire C17H14O4
Poids moléculaire (g/mol) 282.295
Numéro MDL MFCD00080561
Clé InChI IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl methacrylate, 4-methacryloxy-2-hydroxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxy benzophenone, methacrylic acid 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, 3-hydroxy-4-phenylcarbonyl phenyl 2-methylprop-2-enoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, acmc-20amfp, 2-hydroxy-4-methacryloxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxybenzophenone
CID PubChem 74856
Nom IUPAC (4-Benzoyl-3-hydroxyphényl) 2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Point de fusion 77°C to 79°C
Densité 1.18
Quantité 100 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 282.3
Pourcentage de pureté 99%