Learn More
Acide 2-hydroxy-4-méthanesulfonamidobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxy-4-methanesulfonamidobenzoic Acid |
| CAS | 926214-34-8 |
| Formule moléculaire | C8 H9 N O5 S |
| Quantité | 1.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO5S/c1-15(13,14)9-5-2-3-6(8(11)12)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CS(=O)(=O)Nc1ccc(C(=O)O)c(O)c1 |
| Nom IUPAC | acide 2-hydroxy-4-(méthanesulfonamido)benzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 231.226 |
| Poids de la formule | 231.02 |