Learn More
2’-hydroxy-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10439420 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10439420 10 g Flacon en verre 10g
10351094 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10439420 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121330100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 552-41-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-41-0
Numéro MDL MFCD00008730
Clé InChI UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
CID PubChem 11092
ChEBI CHEBI:69581
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 47°C to 50°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 10 g
Beilstein 08, 267
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.