Learn More
2’-hydroxy-4’-méthoxyacétophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439707 100 g 100g
11419707 5 g 5g
11429707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22173.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 552-41-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 552-41-0
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00008730
Clé InChI UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
CID PubChem 11092
ChEBI CHEBI:69581
Nom IUPAC 1-(2-hydroxy-4-méthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Point de fusion 48°C to 50°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 1282794
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%