Learn More
2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499833 5 g 5g
11489833 1 g 1g
11409843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499833 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12971.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 673-22-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
It is employed in the synthesis of Schiff base ligand. It is applied as a reactant in the synthesis of LPA1R antagonists used in the inhibition of LPA-induced proliferation and contraction of normal human lung fibroblasts. Also used in the synthesis of tyrosine kinase 6 proteinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée dans la synthèse du ligand de la base de Schiff. Elle est appliquée comme réactif dans la synthèse des antagonistes LPA1R utilisés dans l’inhibition de la prolifération et de la contraction induites par LPA des fibroblastes pulmonaires humains normaux. Également utilisée dans la synthèse des inhibiteurs de protéinase de la tyrosine kinase 6.
Solubilité
La solubilité dans le méthanol est presque transparente. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases et de l’air/oxygène. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 673-22-3
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00003327
Clé InChI WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy, 4-methoxysalicyaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde, o-hydroxy-p-methoxybenzaldehyde, p-anisaldehyde, 2-hydroxy, salicylaldehyde, 4-methoxy, 2-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-formyl-5-methoxyphenol, unii-2n395p88lw
CID PubChem 69600
Nom IUPAC 2-hydroxy-4-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1072443
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%