Learn More
Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471568 25 g 25g
15451568 1 g 1g
15461568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55345.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2237-36-7 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2237-36-7
Formule moléculaire C8H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00002450
Clé InChI MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxysalicylic acid, 2-hydroxy-p-anisic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy, 2-hydroxy-4-methoxybenzoes, 4-methoxysalicylicacid, pubchem18895, 4-methoxy salicylic acid, 4-methoxy-salicylic acid, acmc-1cs6b
CID PubChem 75231
Nom IUPAC Acide 2-hydroxy-4-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Point de fusion 158°C to 159°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%