Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Code produit 16431969
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16431969 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16431969 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY75625
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
CAS 2237-36-7
Couleur White to Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8O4
Quantité 1 g
Synonyme 4-Methoxysalicylic Acid
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (297.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(O)C=C(OC)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 99.55%
Qualité Research
Forme physique Solid