Learn More
2-Hydroxy-4-méthoxybenzophénone-5-hydrate d’acide sulfonique, technique. 85%, peut contenir jusqu’à 10 % 2-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11333436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11333436 10 g 10g
11343436 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11333436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12912.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4065-45-6 | C14H12O6S | 308.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4065-45-6
Formule moléculaire C14H12O6S
Poids moléculaire (g/mol) 308.30
Numéro MDL MFCD00024962
Clé InChI CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sulisobenzone, benzophenone-4, sungard, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, benzophenone 4, uval, uvinul, benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy, sulisobenzona, sulisobenzonum
CID PubChem 19988
Nom IUPAC 5acide-benzoyl-4-hydroxy-2-méthoxybenzènesulfonique
SMILES COC1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate
Point de fusion 108°C to 112°C
Notes de pourcentage du dosage Peut cont. jusqu’à 10% 2-propanol
Quantité 10 g
Beilstein 2889165
Merck Index 14,8983
Poids de la formule 308.31 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique