Learn More
2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10580551 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10580551 5 g Flacon en verre 5g
10285060 100 g Flacon en verre 100g
13438328 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10580551 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121360050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131-57-7
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.25
Numéro MDL MFCD00008387
Clé InChI DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
CID PubChem 4632
ChEBI CHEBI:34283
Nom IUPAC (2-hydroxy-4-méthoxyphényl)-phénylméthanone
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >62.5°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 150°C to 160°C (5.0 mmHg)
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H3(OCH3)COC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 08,312
Merck Index 15,7053
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline